4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49294-1G PC49294-250MG PC49294-5G
APOSPC49294-1GEA 139 EUR
APOSPC49294-1G APOSPC49294-250MG APOSPC49294-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13181652
CAS nummer: 1310383-25-5