2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 144 EUR
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
MW: 284.823 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19237163
CAS nummer: 959997-86-5