2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 189 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202.133 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06408813
CAS nummer: 549488-77-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III