5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1,3-Benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 292 EUR
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄F₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22370119
CAS nummer: 1379812-05-1