5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 281 EUR
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅F₅N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22370117
CAS nummer: 663179-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III