2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49307-1G PC49307-250MG
APOSPC49307-1GEA 116 EUR
APOSPC49307-1G APOSPC49307-250MG
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607678
CAS nummer: 1036990-42-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable