4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 1460 EUR
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100735
CAS nummer: 916304-20-6