2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC49309-250MG PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA 176 EUR
APOSPC49309-250MG APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848100
CAS nummer: 916210-02-1