1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49311-1G PC49311-5G PC49311-250MG
APOSPC49311-1GEA 58.4 EUR
APOSPC49311-1G APOSPC49311-5G APOSPC49311-250MG
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
1,4-Diethynyl-2-fluorobenzene
Formule: C₁₀H₅F
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22580725
CAS nummer: 137000-66-9