4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49314-1G PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-1GEA 314 EUR
APOSPC49314-1G APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100737
CAS nummer: 131747-61-0