2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 271 EUR
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
MW: 175.108 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06410678
CAS nummer: 108338-20-1