6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 162 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄F₅N₃O₂
Smeltpunt: 140…141 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074389
CAS nummer: 4229-01-0