2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 52.6 EUR
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23098943
CAS nummer: 1334331-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III