3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 328 EUR
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Formule: C₈H₆BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23098944
CAS nummer: 871223-88-0
UN: 1993
ADR: 3,III