3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,3'-Dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC49325-1G PC49325-250MG PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA 336 EUR
APOSPC49325-1G APOSPC49325-250MG APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140216
CAS nummer: 1204333-47-0
UN: 3261
ADR: 8,III