5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 22 EUR
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236.998 g/mol
Smeltpunt: 146…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115714
CAS nummer: 28314-83-2