Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[Carboxy(difluoro)methyl]pyridine hydrochloride, 2,2-Difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethanoic acid hydrochloride
PC49343-1G PC49343-5G
APOSPC49343-1GEA 141 EUR
APOSPC49343-1G APOSPC49343-5G
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Difluoro(pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₅F₂NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22392210
CAS nummer: 1421603-45-3