2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 402 EUR
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formule: C₉H₅F₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24369700
CAS nummer: 1432075-80-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable