4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-ethynylbenzotrifluoride, 1-Bromo-4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49346-1G PC49346-250MG
APOSPC49346-1GEA 144 EUR
APOSPC49346-1G APOSPC49346-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24369704
CAS nummer: 142476-42-4