3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 221 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606359
CAS nummer: 1227572-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II