3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 277 EUR
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664203
CAS nummer: 102844-90-6