2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49359-1G PC49359-250MG
APOSPC49359-1GEA 830 EUR
APOSPC49359-1G APOSPC49359-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₅BrF₃NO₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850035
CAS nummer: 1440535-13-6