2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 760 EUR
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formule: C₇H₃F₃INO₃S
MW: 365.068 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850032
CAS nummer: 1440535-09-0