2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 263 EUR
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₃BrF₃NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850030
CAS nummer: 1440535-14-7