2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]aniline, 4-Amino-3-bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49362-1G PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA 211 EUR
APOSPC49362-1G APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NS
MW: 272.086 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850034
CAS nummer: 940077-66-7