2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 330 EUR
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850038
CAS nummer: 1440535-15-8