2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 385 EUR
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850039
CAS nummer: 1440535-21-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III