3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 176 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₇BrFNO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850040
CAS nummer: 1440535-19-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III