2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49367-1G PC49367-250MG PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA 46.8 EUR
APOSPC49367-1G APOSPC49367-250MG APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₆F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850041
CAS nummer: 1440535-07-8