6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 292 EUR
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24850033
CAS nummer: 1440535-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III