2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 93.5 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528731
CAS nummer: 146137-83-9