4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 263 EUR
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236849
CAS nummer: 260050-97-3
UN: 3261
ADR: 8,II