Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 3-Iodo-4-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride
PC49380-1G PC49380-5G PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA 46.8 EUR
APOSPC49380-1G APOSPC49380-5G APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₆F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399512
CAS nummer: 1236303-09-5