S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49381-1G PC49381-250MG
APOSPC49381-1GEA 561 EUR
APOSPC49381-1G APOSPC49381-250MG
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate 97%
S-(2-Amino-4-fluorophenyl) dimethylcarbamothioate
Formule: C₉H₁₁FN₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24636943
CAS nummer: 1820674-43-8