2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 240 EUR
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441382
CAS nummer: 50419-85-7