2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 468 EUR
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185396
CAS nummer: 1214330-94-5