2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 135 EUR
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185412
CAS nummer: 1214372-35-6
UN: 3265
ADR: 8,III