2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49389-1G PC49389-250MG PC49389-5G
APOSPC49389-1GEA 169 EUR
APOSPC49389-1G APOSPC49389-250MG APOSPC49389-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520657
CAS nummer: 1114808-95-5