Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49394-1G PC49394-250MG
APOSPC49394-1GEA 479 EUR
APOSPC49394-1G APOSPC49394-250MG
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195311
CAS nummer: 1260843-88-6