6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49399-1G PC49399-250MG
APOSPC49399-1GEA 193 EUR
APOSPC49399-1G APOSPC49399-250MG
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrFN₂O₂
Smeltpunt: 240…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193299
CAS nummer: 1260784-00-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable