3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49400-1G PC49400-250MG
APOSPC49400-1GEA 190 EUR
APOSPC49400-1G APOSPC49400-250MG
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-6-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₃BrFN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745720
CAS nummer: 2379918-59-7