Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49401-1G PC49401-250MG
APOSPC49401-1GEA 431 EUR
APOSPC49401-1G APOSPC49401-250MG
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976204
CAS nummer: 1260798-14-8