Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49403-1G PC49403-250MG
APOSPC49403-1GEA 210 EUR
APOSPC49403-1G APOSPC49403-250MG
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrFN₂O₂
MW: 287.085 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31745721
CAS nummer: 2379918-49-5