1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 26.3 EUR
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793563
CAS nummer: 2366994-58-1