2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 30.8 EUR
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793565
CAS nummer: 2366994-55-8