1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49410-1G PC49410-250MG PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA 32.2 EUR
APOSPC49410-1G APOSPC49410-250MG APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793566
CAS nummer: 2366994-63-8