1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 39.5 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793567
CAS nummer: 2366994-56-9