2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 479 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793569
CAS nummer: 2366994-57-0