1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 436 EUR
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD31793570
CAS nummer: 2366994-53-6