3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC49415-1G PC49415-250MG PC49415-5G
APOSPC49415-1GEA 80.4 EUR
APOSPC49415-1G APOSPC49415-250MG APOSPC49415-5G
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD23163094
CAS nummer: 1386459-75-1